2-Methyl-4-nitroindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2507-100MG OR2507-500MG
APOSOR2507-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2507-100MG APOSOR2507-500MG
2-Methyl-4-nitroindole
2-Methyl-4-nitroindole
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09028445
Numéro CAS: 3484-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité