3,4,5-Trichloropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2545-100G
APOSOR2545-100GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR2545-100G
3,4,5-Trichloropyridine 98%
3,4,5-Trichloropyridine
Formule: C₅H₂Cl₃N
MW: 182,44 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C
Point de fusion: 75…77 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051685
Numéro CAS: 33216-52-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité