Acide 2-(méthylthio)benzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR25479-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR25479-100G APOSOR25479-1G APOSOR25479-2.5G APOSOR25479-25G
Acide 2-(méthylthio)benzoïque
Acide 2-(méthylthio)benzoïque
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168,22 g/mol
Point de fusion: 169…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00029934
Numéro CAS: 3724-10-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité