Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 3,4-diméthylbenzylique 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR2548-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR2548-1G
Alcool 3,4-diméthylbenzylique 97%
Alcool 3,4-diméthylbenzylique


Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 218…221 °C
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004647
Numéro CAS: 6966-10-5
EINECS: 230-175-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité