Benzo-2-oxa-1,3-diazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR25510-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR25510-25G APOSOR25510-1G APOSOR25510-5G
Benzo-2-oxa-1,3-diazole
Benzo-2-oxa-1,3-diazole
Formule: C₆H₄N₂O
MW: 120,11 g/mol
Point d'ébullition: 75…85 °C/20mmHg
Point de fusion: 47…55 °C
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068064
Numéro CAS: 273-09-6
EINECS: 608-080-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité