2-Isopropyl-6-nitrophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR25535-1G OR25535-250MG
APOSOR25535-1GEA 401 EUR InStock
APOSOR25535-1G APOSOR25535-250MG
2-Isopropyl-6-nitrophenol
2-Isopropyl-6-nitrophenol
Formule: C₉H₁₁NO₃
Point d'ébullition: 131…135 °C/20mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 7545-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité