2-Amino-5-nitro-6-picoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Méthyl-5-nitro-2-piridilamina2-Amino-6-méthyl-5-nitropyridine6-Amino-3-nitro-2-picoline
APOSOR2556-25GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR2556-25G APOSOR2556-5G APOSOR2556-100G
2-Amino-5-nitro-6-picoline
2-Amino-5-nitro-6-picoline
Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053582
Numéro CAS: 22280-62-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité