2-Bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromoimidazole-4,5-dicarbonitrile
OR25564-1G OR25564-10G
APOSOR25564-1GEA 301 EUR InStock
APOSOR25564-1G APOSOR25564-10G
2-Bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
2-Bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Formule: C₅HBrN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174288
Numéro CAS: 50847-09-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité