Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate 98%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR25568-100GEA 61.1 EUR InStock
APOSOR25568-100G
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate


Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082564
Numéro CAS: 59382-59-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité