(S)-(-)-1-(1-Naphtyl)éthylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine
OR2560-25G OR2560-5G OR2560-100G
APOSOR2560-25GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR2560-25G APOSOR2560-5G APOSOR2560-100G
(S)-(-)-1-(1-Naphtyl)éthylamine 97%
(S)-(-)-1-(1-Naphtyl)éthylamine
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Point d'ébullition: 152…153 °C/11mmHg
Densité: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064179
Numéro CAS: 10420-89-0
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité