2-Amino-5-bromo-3-méthylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-picoline5-Bromo-3-méthyl-2-pyridylamine
APOSOR2561-500GEA 374 EUR InStock
APOSOR2561-500G APOSOR2561-25G APOSOR2561-100G
2-Amino-5-bromo-3-méthylpyridine 95%
2-Amino-5-bromo-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Point de fusion: 88…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068232
Numéro CAS: 3430-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité