3,6-Dichloro-4-méthylpyridazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR25616-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR25616-1G
3,6-Dichloro-4-méthylpyridazine
3,6-Dichloro-4-méthylpyridazine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point d'ébullition: 149…151 °C/21mmHg
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006465
Numéro CAS: 19064-64-3
EINECS: 242-794-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité