1-Acétyl-5-bromoindoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(5-Bromoindolin-1-yl)ethanone
OR25617-1G OR25617-25G
APOSOR25617-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR25617-1G APOSOR25617-25G
1-Acétyl-5-bromoindoline
1-Acetyl-5-bromoindoline
Formule: C₁₀H₁₀BrNO
MW: 240,1 g/mol
Point de fusion: 118…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056017
Numéro CAS: 22190-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité