(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR25662-100GEA 127 EUR InStock
APOSOR25662-100G
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₄H₂₆BrO₂P
MW: 457,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055556
Numéro CAS: 50889-29-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité