Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2569-1G OR2569-5G
APOSOR2569-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR2569-1G APOSOR2569-5G
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,30 g/mol
Point de fusion: 167…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022452
Numéro CAS: 64399-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité