Isopropoxybenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
OR25710-100G OR25710-25G OR25710-5G
APOSOR25710-100GEA 188 EUR InStock
APOSOR25710-100G APOSOR25710-25G APOSOR25710-5G
Isopropoxybenzene
Isopropoxybenzene
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048288
Numéro CAS: 2741-16-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité