Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR25717-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR25717-1G
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde


Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C/9,8mmHg
Point de fusion: 51…53 °C
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010128
Numéro CAS: 1131-52-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité