5-Méthylnicotinate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR25732-1GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR25732-1G APOSOR25732-5G
5-Méthylnicotinate de méthyle
5-Méthylnicotinate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C/3mmHg
Point de fusion: 42…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075739
Numéro CAS: 29681-45-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité