5-Iodo-o-toluidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR25762-25G OR25762-5G OR25762-100G
APOSOR25762-25GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR25762-25G APOSOR25762-5G APOSOR25762-100G
5-Iodo-o-toluidine
5-Iodo-o-toluidine
Formule: C₇H₈IN
Point d'ébullition: 273 °C
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051531
Numéro CAS: 83863-33-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité