2,4-Quinoléinediol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dihydroxyquinoline
OR2578-100G
APOSOR2578-100GEA 77 EUR InStock
APOSOR2578-100G
2,4-Quinoléinediol
2,4-Quinoléinediol
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006744
Numéro CAS: 86-95-3
EINECS: 201-711-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité