L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide diphénylphosphinique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR25790-100G OR25790-25G OR25790-500G
APOSOR25790-100GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR25790-100G APOSOR25790-25G APOSOR25790-500G
Acide diphénylphosphinique 99%
Acide diphénylphosphinique
Formule: C₁₂H₁₁O₂P
MW: 218.19 g/mol
Point de fusion: 193…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002132
Numéro CAS: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité