6-Ethoxypyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Ethoxypicolinic acid
OR2588-1G OR2588-250MG OR2588-500MG
APOSOR2588-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR2588-1G APOSOR2588-250MG APOSOR2588-500MG
6-Ethoxypyridine-2-carboxylic acid
6-Ethoxypyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09414713
Numéro CAS: 42955-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité