Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carbazate d'éthyle

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR25885-100GEA 98.9 EUR InStock
APOSOR25885-100G
Carbazate d'éthyle
Carbazate d'éthyle


Formule: C₃H₈N₂O₂
MW: 104,11 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C/21mmHg
Point de fusion: 44…47 °C
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007595
Numéro CAS: 4114-31-2
EINECS: 223-903-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité