Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthoxythiobenzamide

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR25887-1G OR25887-5G OR25887-25G
APOSOR25887-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR25887-1G APOSOR25887-5G APOSOR25887-25G
4-Méthoxythiobenzamide
4-Méthoxythiobenzamide


Formule: C₈H₉NOS
Point de fusion: 145…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040993
Numéro CAS: 2362-64-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité