4-Iodopyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR25896-1G OR25896-5G
APOSOR25896-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR25896-1G APOSOR25896-5G
4-Iodopyridine 97%
4-Iodopyridine
Formule: C₅H₄IN
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093937
Numéro CAS: 15854-87-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité