Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
OR25899-1G OR25899-5G
APOSOR25899-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR25899-1G APOSOR25899-5G
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00957087
Numéro CAS: 5382-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité