2-Phenylisonicotinic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Phenylpyridine-4-carboxylic acid, 2-Phenylisonicotinic acid
OR2592-1G OR2592-250MG
APOSOR2592-1GEA 127 EUR InStock
APOSOR2592-1G APOSOR2592-250MG
2-Phenylisonicotinic acid 98%
2-Phenylisonicotinic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,2100 g/mol
Point de fusion: 266…268 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086008
Numéro CAS: 55240-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité