Chlorure de 2,5-diméthylbenzènesulfonyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,5-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, p-Xylene-2-sulphonyl chloride
OR26000-25G OR26000-5G OR26000-100G
APOSOR26000-25GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR26000-25G APOSOR26000-5G APOSOR26000-100G
Chlorure de 2,5-diméthylbenzènesulfonyle
Chlorure de 2,5-diméthylbenzènesulfonyle
Formule: C₈H₉ClO₂S
MW: 204,68 g/mol
Point d'ébullition: 120…125 °C
Point de fusion: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024875
Numéro CAS: 19040-62-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité