Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Benzothiophene 1,1-Dioxide
OR26005-1G OR26005-5G
APOSOR26005-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR26005-1G APOSOR26005-5G
Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Formule: C₈H₆O₂S
MW: 166,20 g/mol
Point de fusion: 137…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052178
Numéro CAS: 825-44-5
EINECS: 212-544-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité