STAT3 Inhibitor V, Stattic 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR26006-5GEA 734 EUR InStock
APOSOR26006-5G APOSOR26006-500MG APOSOR26006-1G
STAT3 Inhibitor V, Stattic 95%
STAT3 Inhibitor V, Stattic
Formule: C₈H₅NO₄S
MW: 211,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00173799
Numéro CAS: 19983-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité