3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR26008-1G OR26008-5G
APOSOR26008-1GEA 77 EUR InStock
APOSOR26008-1G APOSOR26008-5G
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Formule: C₉H₆BrClS
MW: 261,5700 g/mol
Point de fusion: 129…131 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00173769
Numéro CAS: 1198-51-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité