5-Méthylbenzo[b]thiophène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR26010-1G OR26010-250MG
APOSOR26010-1GEA 37.9 EUR InStock
APOSOR26010-1G APOSOR26010-250MG
5-Méthylbenzo[b]thiophène
5-Méthylbenzo[b]thiophène
Formule: C₉H₈S
Point d'ébullition: 71…73 °C/0.6mmHg
Point de fusion: 32…37 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052509
Numéro CAS: 14315-14-1
EINECS: 238-256-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité