5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR26012-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR26012-1G APOSOR26012-250MG
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Formule: C₁₀H₇ClO₂S
MW: 226,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052308
Numéro CAS: 17266-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité