1-(4-Hydroxyphényl)imidazole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1-Imidazolyl)phenol, 4-(Imidazol-1-yl)phenol
OR2614-25G OR2614-5G OR2614-1G
APOSOR2614-25GEA 130 EUR InStock
APOSOR2614-25G APOSOR2614-5G APOSOR2614-1G
1-(4-Hydroxyphényl)imidazole 99%
1-(4-Hydroxyphényl)imidazole
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Point de fusion: 204…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005281
Numéro CAS: 10041-02-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité