2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2616-250MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR2616-250MG
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid
Formule: C₇H₁₀BNO₄
MW: 182,97 g/mol
Point de fusion: 100…117 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788239
Numéro CAS: 221006-70-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité