5-Quinolineboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2620-1G OR2620-250MG
APOSOR2620-1GEA 51 EUR InStock
APOSOR2620-1G APOSOR2620-250MG
5-Quinolineboronic acid
5-Quinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095058
Numéro CAS: 355386-94-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité