1,2-Diiodoéthane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2622-100G OR2622-25G
APOSOR2622-100GEA 174 EUR InStock
APOSOR2622-100G APOSOR2622-25G
1,2-Diiodoéthane 97%
1,2-Diiodoéthane
Formule: C₂H₄I₂
MW: 281,86 g/mol
Point de fusion: 80…84 °C
Densité: 2.132 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001093
Numéro CAS: 624-73-7
EINECS: 210-859-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité