3-Iodothiophène
OR2623-1G OR2623-5G
APOSOR2623-1GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR2623-1G APOSOR2623-5G
3-Iodothiophène
3-Iodothiophène
Formule: C₄H₃IS
MW: 210,04 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C/14mmHg
Point de fusion: –13 °C
Densité: 2.066 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037901
Numéro CAS: 10486-61-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité