α,α'-Dibromo-m-xylène 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide
OR26233-10G OR26233-100G OR26233-25G
APOSOR26233-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR26233-10G APOSOR26233-100G APOSOR26233-25G
α,α'-Dibromo-m-xylène 97+%
α,α'-Dibromo-m-xylene
Formule: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Point de fusion: 74…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000178
Numéro CAS: 626-15-3
EINECS: 210-931-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité