5-Méthoxy-2-nitrophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR26237-10GEA 90.2 EUR InStock
APOSOR26237-10G APOSOR26237-25G
5-Méthoxy-2-nitrophénol 97%
5-Méthoxy-2-nitrophénol
Formule: C₇H₇NO₄
MW: 169,14 g/mol
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100932
Numéro CAS: 704-14-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité