2,4-Diamino-6-méthyl-1,3,5-triazine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Méthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine6-Méthyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine2,4-Diamino-6-méthyl-s-triazine
APOSOR26241-100GEA 59.7 EUR InStock
APOSOR26241-100G APOSOR26241-500G
2,4-Diamino-6-méthyl-1,3,5-triazine 96%
2,4-Diamino-6-méthyl-1,3,5-triazine
Formule: C₄H₇N₅
MW: 125,13 g/mol
Point de fusion: 274…276 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023192
Numéro CAS: 542-02-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité