3-Éthynylaniline 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Amino-3-ethynylbenzene, (3-Aminophenyl)acetylene, (3-Aminophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-3-aminobenzene
OR2625-25G OR2625-5G OR2625-100G
APOSOR2625-25GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR2625-25G APOSOR2625-5G APOSOR2625-100G
3-Éthynylaniline 99%
3-Éthynylaniline
Formule: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 92…93 °C/2mmHg
Densité: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 59 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014779
Numéro CAS: 54060-30-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité