3-Methoxy-5-methylbenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR2637-1G OR2637-250MG OR2637-500MG OR2637-2.5G
APOSOR2637-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR2637-1G APOSOR2637-250MG APOSOR2637-500MG APOSOR2637-2.5G
3-Methoxy-5-methylbenzonitrile
3-Methoxy-5-methylbenzonitrile
Formule: C₉H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998751
Numéro CAS: 473923-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité