α-Bromo-m-iodotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-3-iodotoluène
APOSOR2639-100GEA 473 EUR InStock
APOSOR2639-100G APOSOR2639-25G APOSOR2639-5G
α-Bromo-m-iodotoluène 98%
α-Bromo-m-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
MW: 296,93 g/mol
Point de fusion: 45…50 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00019016
Numéro CAS: 49617-83-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité