Alcool 2-méthoxybenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
OR2641-100G OR2641-500G
APOSOR2641-100GEA 161 EUR InStock
APOSOR2641-100G APOSOR2641-500G
Alcool 2-méthoxybenzylique 98%
Alcool 2-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 248…250 °C
Densité: 1.039 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004611
Numéro CAS: 612-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité