Cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diéthyle
Attention
OR26420-100G OR26420-25G OR26420-5G
APOSOR26420-100GEA 181 EUR InStock
APOSOR26420-100G APOSOR26420-25G APOSOR26420-5G
Cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diéthyle
Cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diéthyle
Formule: C₉H₁₄O₄
MW: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 94…96 °C
Densité: 1.055 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001283
Numéro CAS: 1559-02-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité