6-Chloro-m-toluidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2643-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR2643-1G APOSOR2643-25G APOSOR2643-5G
6-Chloro-m-toluidine 97%
6-Chloro-m-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 228…230 °C
Point de fusion: 29…30 °C
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007674
Numéro CAS: 95-81-8
EINECS: 202-454-7
ONU: 2239
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité