4-Méthoxy-3-nitrobenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR26454-1G OR26454-5G OR26454-25G
APOSOR26454-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR26454-1G APOSOR26454-5G APOSOR26454-25G
4-Méthoxy-3-nitrobenzaldéhyde
4-Méthoxy-3-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 97…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126498
Numéro CAS: 31680-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité