3-Chloro-p-anisidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-chloroanisole, 3-Chloro-4-anisidine
OR26465-25G OR26465-1G OR26465-5G
APOSOR26465-25GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR26465-25G APOSOR26465-1G APOSOR26465-5G
3-Chloro-p-anisidine 98%
3-Chloro-p-anisidine
Formule: C₇H₈ClNO
MW: 157,6 g/mol
Point de fusion: 50…55 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007771
Numéro CAS: 5345-54-0
EINECS: 226-298-4
ONU: 2233
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité