2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2647-1G OR2647-5G
APOSOR2647-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR2647-1G APOSOR2647-5G
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 98%
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅ClO₃
MW: 172,57 g/mol
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038818
Numéro CAS: 56961-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité